Print…
Iodeto de lítio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
450952-25G 450952-5G
SIAL450952-25GEA 808 EUR
SIAL450952-25G SIAL450952-5G
Iodeto de lítio, Sigma-Aldrich®
Iodeto de lítio
Fórmula: ILi
Ponto de ebulição: 1177 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 450 °C
Densidade: 3,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011092
Número CAS: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557