Print…
Iodeto de lítio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
218219-10G 218219-250G 218219-50G
SIAL218219-10GEA 201 EUR
SIAL218219-10G SIAL218219-250G SIAL218219-50G
Iodeto de lítio, Sigma-Aldrich®
Iodeto de lítio
Fórmula: ILi
Peso Molecular: 133.85 g/mol
Ponto de ebulição: 1177
Ponto de Fusão: 450
Densidade: 3.49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011092
Número CAS: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557