Print…
Iodeto de potássio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
429422-25G 429422-5G
SIAL429422-25GEA 197 EUR
SIAL429422-25G SIAL429422-5G
Iodeto de potássio, Sigma-Aldrich®
Iodeto de Potássio
Fórmula: Kl
Ponto de ebulição: 1330 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 686 °C
Densidade: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011405
Número CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727