Print…

Iodeto de potássio, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

204102-10G 204102-250G 204102-50G
SIAL204102-10GEA 91.1 EUR
SIAL204102-10G SIAL204102-250G SIAL204102-50G
Iodeto de potássio, Sigma-Aldrich®
Iodeto de Potássio
Fórmula: Kl
Ponto de ebulição: 1330 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 686 °C
Densidade: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011405
Número CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR