Print…
Iodeto de potássio
Fornecedor: Lovibond
501210 501211
LOVI501210EA 23.4 EUR
LOVI501210 LOVI501211
Iodeto de potássio
Iodeto de Potássio
Fórmula: Kl
Ponto de ebulição: 1330 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 686 °C
Densidade: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011405
Número CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727