Print…
Iodeto de césio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Cesiumiodide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
202134-100G 202134-25G
SIAL202134-100GEA 405 EUR
SIAL202134-100G SIAL202134-25G
Iodeto de césio, Sigma-Aldrich®
Iodeto de césio
Fórmula: CsI
Peso Molecular: 259.81 g/mol
Ponto de ebulição: 1280
Ponto de Fusão: 621
Densidade: 3.21 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010962
Número CAS: 7789-17-5
EINECS: 232-145-2
Merck Index: 12,02056