Iodeto de césio ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Cesiumiodide
10992.14
10992.22
10992.14EA
132
EUR
10992.14
10992.22
Iodeto de césio ≥99.999% (baseado em metais)
Iodeto de césio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7789-17-5
Molecular Formula: CsI
Formula Weight: 259.81
Physical Form: Crystalline
Refractive Index: 1.7876
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 626°
Boiling Point: 1280°
Merck Reference: 14,2014
MDL No.: MFCD00010962
Fórmula:
CsI Peso Molecular: 259.81 g/mol Ponto de ebulição: 1280 °C Ponto de Fusão: 626 °C Densidade: 3.21 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010962 Número CAS: 7789-17-5 EINECS: 232-145-2 Merck Index: 14,2014 |