Iodeto de césio ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Cesiumiodide
10022.14
10022.22
10022.14EA
89.7
EUR
10022.14
10022.22
Iodeto de césio ≥99.9% (baseado em metais)
Iodeto de césio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7789-17-5
Molecular Formula: CsI
Formula Weight: 259.81
Physical Form: -20 Mesh
Refractive Index: 1.7876
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 626°
Boiling Point: 1280°
Solubility: Very soluble in water. Soluble in ethanol. Slightly soluble in methanol. Insoluble in acetone
Merck Reference: 14,2014
MDL No.: MFCD00010962
Fórmula:
CsI Peso Molecular: 259.81 g/mol Ponto de ebulição: 1280 °C Ponto de Fusão: 626 °C Densidade: 3.21 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010962 Número CAS: 7789-17-5 EINECS: 232-145-2 Merck Index: 14,2014 |