Print…
Hidreto de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
MQ200
223441-50G 223441-10G 223441-1KG
SIAL223441-50GEA 302 EUR
SIAL223441-50G SIAL223441-10G SIAL223441-1KG
Hidreto de sódio, Sigma-Aldrich®
Hidreto de sódio
Fórmula: HNa
Peso Molecular: 24 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003471
Número CAS: 7646-69-7
EINECS: 231-587-3
UN: 1427
ADR: 4.3 I