Print…
Hexacianoferrato (III) de potássio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Potassium ferricyanide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
455946-100G 455946-25G
SIAL455946-100GEA 1400 EUR
SIAL455946-100G SIAL455946-25G
Hexacianoferrato (III) de potássio, Sigma-Aldrich®
Hexacianoferrato (III) de potássio
Fórmula: K₃Fe(CN)₆
Peso Molecular: 329.25 g/mol
Densidade: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011392
Número CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712