Print…
Hexacianoferrato (III) de potássio ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Potassium ferricyanide
26810.232EA 66.5 EUR
26810.232 26810.298
Hexacianoferrato (III) de potássio ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Hexacianoferrato (III) de potássio
Fórmula: K₃Fe(CN)₆
Peso Molecular: 329.25 g/mol
Densidade: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011392
Número CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
Hexacyanoferrate (II) (as Fe(CN)6) Max. 0.05 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm