Print…
Hexacianoferrato (III) de potássio, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Potassium ferricyanide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.04973.0100 1.04973.0250 1.04973.1000 1.04973.9050
1.04973.0100EA 96.2 EUR
1.04973.0100 1.04973.0250 1.04973.1000 1.04973.9050
Hexacianoferrato (III) de potássio, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análise, Supelco®
Hexacianoferrato (III) de potássio
Fórmula: K₃Fe(CN)₆
Peso Molecular: 329.25 g/mol
Densidade: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011392
Número CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,07712
Encomendar
Solubility 464 g/l (20 °C)
Molar Mass 329.25 g/mol
Bulk Density 900 - 1000 kg/m3
Density 1.85 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)