Print…
Hexacianoferrato (III) de potássio, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.04971.1000 1.04971.9050
1.04971.1000EA 293 EUR
1.04971.1000 1.04971.9050
Hexacianoferrato (III) de potássio, Supelco®
Hexacianoferrato (III) de potássio
Fórmula: K₃Fe(CN)₆
Densidade: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011392
Número CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,07712