Print…
Hexacianoferrato (III) de potássio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium ferricyanide
A16946.0B A16946.0I A16946.30
A16946.0BEA 95.4 EUR
A16946.0B A16946.0I A16946.30
Hexacianoferrato (III) de potássio ≥98%
Hexacianoferrato (III) de potássio
Purity: 98+% CAS No.: 13746-66-2 Molecular Formula: C6FeK3N6 Formula Weight: 329.26 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,7630 MDL No.: MFCD00011392
Fórmula: K₃Fe(CN)₆
Peso Molecular: 329.25 g/mol
Ponto de Fusão: Decomp.
Densidade: 1.89
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011392
Número CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712