Hexacianoferrato (III) de potássio ≥99.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Potassium ferricyanide
33357.36
33357.A3
33357.36EA
89.5
EUR
33357.36
33357.A3
Hexacianoferrato (III) de potássio ≥99.0% ACS
Hexacianoferrato (III) de potássio
Purity: 99.0% min
CAS No.: 13746-66-2
Molecular Formula: K3Fe(CN)6
Formula Weight: 329.26
Physical Form: Crystalline
Density: 1.89
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,7630
MDL No.: MFCD00011392
Fórmula:
K₃Fe(CN)₆ Peso Molecular: 329.25 g/mol Ponto de Fusão: Decomp. Densidade: 1.89 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011392 Número CAS: 13746-66-2 EINECS: 237-323-3 Merck Index: 14,7630 |