Print…
Hexacianoferrato (III) de potássio 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Potassium ferricyanide
424120050 424125000 424120025
ACRO424120050EA 27.3 EUR
ACRO424120050 ACRO424125000 ACRO424120025
Hexacianoferrato (III) de potássio 99+% ACS
Hexacianoferrato (III) de potássio
Fórmula: K₃Fe(CN)₆
Peso Molecular: 329.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011392
Número CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
Encomendar
Appearance Orange to red Crystals and/or chunks
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Ferro compounds ≤0.05 % as ferrocyanide ion ¢Fe(CN)6!4-
Insoluble matter ≤0.005 %