Print…
Hexacianoferrato (III) de potássio 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Potassium ferricyanide
223115000 223110025 223111000
ACRO223115000EA 87.7 EUR
ACRO223115000 ACRO223110025 ACRO223111000
Hexacianoferrato (III) de potássio 99+% para análise
Hexacianoferrato (III) de potássio
Fórmula: K₃Fe(CN)₆
Peso Molecular: 329.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011392
Número CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
Encomendar
Appearance Orange to red Crystals and/or chunks
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Hexacyanoferrate II ≤0.05 %