Print…
Hexacianoferrato (III) de potássio 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Potassium ferricyanide
196785000 196780010 196780050 196781000
ACRO196785000EA 115 EUR
ACRO196785000 ACRO196780010 ACRO196780050 ACRO196781000
Hexacianoferrato (III) de potássio 98%, puro
Hexacianoferrato (III) de potássio
Fórmula: K₃Fe(CN)₆
Peso Molecular: 329.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011392
Número CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
Encomendar
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %