Print…
Fluoreto de lítio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
449903-10G 449903-2G
SIAL449903-10GEA 340 EUR
SIAL449903-10G SIAL449903-2G
Fluoreto de lítio, Sigma-Aldrich®
Fluoreto de lítio
Fórmula: FLi
Peso Molecular: 25.94 g/mol
Ponto de ebulição: 1676
Ponto de Fusão: 870
Densidade: 2.64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011090
Número CAS: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05553