Potassium fluoride dihydrate ≥98.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
11555.14
11555.30
11555.A1
11555.14EA
21.7
EUR
11555.14
11555.30
11555.A1
Potassium fluoride dihydrate ≥98.5%
Potassium fluoride dihydrate
Purity: 98.5+%
CAS No.: 13455-21-5
Molecular Formula: KF.2H2O
Formula Weight: 94.13 (58.10anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.5
Refractive Index: 1.352
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 41°
Solubility: Freely soluble in water
Merck Reference: 14,7632
UN No.: 1812
MDL No.: MFCD00149929
Fórmula:
FK·2H₂O Ponto de ebulição: 1505 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 41 °C Densidade: 2,5 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149929 Número CAS: 13455-21-5 EINECS: 232-151-5 UN: 1812 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7632 |