Print…
Cesium fluoride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
255718-10G 255718-50G
SIAL255718-10GEA 247 EUR
SIAL255718-10G SIAL255718-50G
Cesium fluoride, Sigma-Aldrich®
Cesium fluoride
Fórmula: CsF
Ponto de ebulição: 1251 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 680 °C
Densidade: 4,627 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010960
Número CAS: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 2923
ADR: 8,III