Print…
Cesium fluoride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
20989-10G 20989-250G
SIAL20989-10GEA 151 EUR
SIAL20989-10G SIAL20989-250G
Cesium fluoride, Sigma-Aldrich®
Cesium fluoride
Fórmula: CsF
Ponto de ebulição: 1251 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 680 °C
Densidade: 4,627 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010960
Número CAS: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 2923
ADR: 8,III