Cesium fluoride ≥99.99% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 13400-13-0
Molecular Formula: CsF
Formula Weight: 151.90
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6.5-7.5
Melting Point: 682°
Boiling Point: 1251°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00010960
Fórmula:
CsF Ponto de ebulição: 1251 °C Ponto de Fusão: 682 °C Densidade: 4,627 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010960 Número CAS: 13400-13-0 EINECS: 236-487-3 UN: 2923 ADR: 8,II |