Print…
Cromato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
307831-5G 307831-100G 307831-500G
SIAL307831-5GEA 45.3 EUR
SIAL307831-5G SIAL307831-100G SIAL307831-500G
Cromato de sódio, Sigma-Aldrich®
Cromato de sódio
Fórmula: CrNa₂O₄
Ponto de Fusão: 780 °C
Densidade: 2,698 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003484
Número CAS: 7775-11-3
EINECS: 231-889-5
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08745