Cesium chromate ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
13492.14
13492.22
13492.14EA
68.9
EUR
13492.14
13492.22
Cesium chromate ≥99.9% (baseado nos metais)
Cesium chromate
Purity: 99.9%
CAS No.: 13454-78-9
Molecular Formula: Cs2CrO4
Formula Weight: 381.81
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00016050
Fórmula:
CrCs₂O₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016050 Número CAS: 13454-78-9 EINECS: 236-640-4 UN: 3087 ADR: 5.1,III |