Print…
Hidrogenocarbonato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Bicarbonato de sódio
MQ200
S6297-1KG S6297-250G
SIALS6297-1KGEA 287 EUR
SIALS6297-1KG SIALS6297-250G
Hidrogenocarbonato de sódio, Sigma-Aldrich®
Hidrogenocarbonato de sódio
Fórmula: NaHCO₃
Peso Molecular: 84.01 g/mol
Ponto de Fusão: 270
Densidade: 2.159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003528
Número CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM