Print…

Carbonato de rubídio, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Atenção


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

289310-100G 289310-25G
SIAL289310-100GEA 452 EUR
SIAL289310-100G SIAL289310-25G
Carbonato de rubídio, Sigma-Aldrich®
Carbonato de rubídio
Fórmula: CO₃Rb₂
Ponto de Fusão: 837 °C
Densidade: 2,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011188
Número CAS: 584-09-8
EINECS: 209-530-9

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR