Carbonato de rubídio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
251437-10G
251437-50G
SIAL251437-10GEA
101
EUR
SIAL251437-10G
SIAL251437-50G
Carbonato de rubídio, Sigma-Aldrich®
Carbonato de rubídio
Fórmula:
CO₃Rb₂ Ponto de Fusão: 837 °C Densidade: 2,43 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011188 Número CAS: 584-09-8 EINECS: 209-530-9 |