Print…
Carbonato de rubídio para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43858.0010 8.43858.0050
8.43858.0010EA 113 EUR
8.43858.0010 8.43858.0050
Carbonato de rubídio para síntese, Sigma-Aldrich®
Carbonato de rubídio
Fórmula: CO₃Rb₂
Peso Molecular: 230.94 g/mol
Ponto de Fusão: 837
Densidade: 2.43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011188
Número CAS: 584-09-8
EINECS: 209-530-9
Encomendar
Solubility 4500 g/l (20 °C)
Melting Point 837 °C
Molar Mass 230.95 g/mol
pH 11.7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula CO3Rb2
Chemical Formula Rb2CO3