Print…
Carbonato de sódio ≥99.5%, pó ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
223530-1KG 223530-2.5KG 223530-500G
223530-1KGEA 76.66 EUR
223530-1KG 223530-2.5KG 223530-500G
Carbonato de sódio ≥99.5%, pó ACS, Fluka™
Carbonato de sódio
Fórmula: Na₂CO₃
Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 854 °C
Densidade: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003494
Número CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
ALCANCE: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Identity (IR) complying
Assay (excluding ignited substance) Min. 99.5 %
Loss on ignition (285°C) Max. 1.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.03 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
Silicate (as SiO₂) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Total S (as SO₄) Max. 0.003 %