Print…
Carbonato de lítio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
431559-250G 431559-50G
SIAL431559-250GEA 528 EUR
SIAL431559-250G SIAL431559-50G
Carbonato de lítio, Sigma-Aldrich®
Carbonato de lítio
Fórmula: Li₂CO₃
Ponto de Fusão: 720 °C
Densidade: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011084
Número CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549