Carbonato de potássio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
367877-10G
367877-50G
SIAL367877-10GEA
93.7
EUR
SIAL367877-10G
SIAL367877-50G
Carbonato de potássio, Sigma-Aldrich®
Carbonato de potássio
Fórmula:
K₂CO₃ Ponto de Fusão: 891 °C Densidade: 2,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011382 Número CAS: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Merck Index: 13,07702 |