Print…
Carbonato de potássio ≥98%, pó -325 mesh, grau de reagente
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
347825-1KG 347825-2.5KG 347825-25KG
347825-1KGEA 157.15 EUR
347825-1KG 347825-2.5KG HONC347825-25KG
Carbonato de potássio ≥98%, pó -325 mesh, grau de reagente
Carbonato de potássio
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: K₂CO₃
Ponto de ebulição: Decomposition
Ponto de Fusão: 891 °C
Densidade: 2,430 g/cm³ (19 °C)
Temperatura de Armazenamento: Room Temperature
Número MDL : MFCD00011382
Número CAS: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Form powder
Assay 98.0 - 102.0 %
Particle size distribution 50 % Max. 44 µm
Particle Size −325 mesh