Print…

Carbonato de césio, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Atenção


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

554855-10G 554855-50G
SIAL554855-10GEA 94.6 EUR
SIAL554855-10G SIAL554855-50G
Carbonato de césio, Sigma-Aldrich®
Carbonato de césio
Fórmula: Cs₂CO₃
Ponto de Fusão: 610 °C
Densidade: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010957
Número CAS: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR