Print…
Carbonato de césio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
20959-250G 20959-50G
SIAL20959-250GEA 586 EUR
SIAL20959-250G SIAL20959-50G
Carbonato de césio, Sigma-Aldrich®
Carbonato de césio
Fórmula: Cs₂CO₃
Ponto de Fusão: 610 °C
Densidade: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010957
Número CAS: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020