Print…
Carbonato de césio
Fornecedor: Merck
Perigo
1.02040.0025 1.02040.1000
1.02040.0025EA 57.5 EUR
1.02040.0025 1.02040.1000
Carbonato de césio
Carbonato de césio
Fórmula: Cs₂CO₃
Peso Molecular: 325.82 g/mol
Ponto de Fusão: 610
Densidade: 4.24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010957
Número CAS: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020