Print…
Carbonato de césio 99,99 Metals basis
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
87635.09 87635.18
87635.09EA 71.6 EUR
87635.09 87635.18
Carbonato de césio 99,99 Metals basis
Carbonato de césio
Purity: 99.99% CAS No.: 534-17-8 Molecular Formula: Cs2CO3 Formula Weight: 325.82 Physical Form: Powder/Granules Density: 4.072 pH: 10-12 Melting Point: 610° dec. Beilstein Reference: 4546405 Merck Reference: 14,2010 MDL No.: MFCD00010957
Fórmula: Cs₂CO₃
Peso Molecular: 325.82 g/mol
Ponto de Fusão: 610 °C (decomposição)
Densidade: 4.072
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010957
Número CAS: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 14,2010