Carbonato de césio ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10924.14
10924.06
10924.22
10924.36
10924.14EA
78.4
EUR
10924.14
10924.06
10924.22
10924.36
Carbonato de césio ≥99.9% (baseado nos metais)
Carbonato de césio
Purity: 99.9%
CAS No.: 534-17-8
Molecular Formula: Cs2CO3
Formula Weight: 325.82
Physical Form: -20 Mesh Powder/Granules
Density: 4.072
pH: 10-12
Melting Point: 610° dec.
Beilstein Reference: 4546405
Merck Reference: 14,2010
MDL No.: MFCD00010957
Fórmula:
Cs₂CO₃ Ponto de Fusão: 610 °C (decomposição) Densidade: 4,072 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010957 Número CAS: 534-17-8 EINECS: 208-591-9 Merck Index: 14,2010 |