Print…
Carbonato de césio 99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
278020100 278020500
ACRO278020100EA 40.1 EUR
ACRO278020100 ACRO278020500
Carbonato de césio 99.99% (baseado em traços de metais)
Carbonato de césio
Fórmula: Cs₂CO₃
Peso Molecular: 325.82 g/mol
Ponto de Fusão: >400 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010957
Número CAS: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020
Encomendar
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %