Print…
Perclorato de potássio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A11296.0E A11296.22 A11296.36
A11296.0EEA 322 EUR
A11296.0E A11296.22 A11296.36
Perclorato de potássio ≥99%
Perclorato de potássio
Purity: 99% CAS No.: 7778-74-7 Molecular Formula: KClO4 Formula Weight: 138.55 Odour: Odourless Melting Point: 301-304° UN No.: 1489 MDL No.: MFCD00011362
Fórmula: ClKO₄
Ponto de Fusão: 301…304 °C
Densidade: 2,52
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011362
Número CAS: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
UN: 1489
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7653