Perclorato de potássio, anidro 99.0-100.5% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
11630.22
11630.36
11630.22EA
51.6
EUR
11630.22
11630.36
Perclorato de potássio, anidro 99.0-100.5% ACS
Perclorato de potássio
Purity: 99.0-100.5%
CAS No.: 7778-74-7
Molecular Formula: KClO4
Formula Weight: 138.55
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 2.52
Melting Point: 400° dec.
Solubility: Partially soluble in water. Insoluble in alcohol.
Merck Reference: 14,7653
UN No.: 1489
MDL No.: MFCD00011362
For Parr Bomb Work
Fórmula:
ClKO₄ Ponto de Fusão: 400 °C (decomposição) Densidade: 2,52 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011362 Número CAS: 7778-74-7 EINECS: 231-912-9 UN: 1489 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,7653 |