Print…
Perclorato de potássio 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
221360250 221365000 221360010 221360025
ACRO221360250EA 25.4 EUR
ACRO221360250 ACRO221365000 ACRO221360010 ACRO221360025
Perclorato de potássio 99+% para análise
Perclorato de potássio
Fórmula: ClKO₄
Ponto de Fusão: 400 °C (decomposição)
Densidade: 2,5239 g/cm³ (10.7 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011362
Número CAS: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
UN: 1489
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07738
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm