Clorito de sódio tech. ∼80%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
14265.36
14265.A3
14265.A9
14265.36EA
76.3
EUR
14265.36
14265.A3
14265.A9
Clorito de sódio tech. ∼80%, Grau técnico
Clorito de sódio
Purity: 80%
CAS No.: 7758-19-2
Molecular Formula: ClNaO2
Formula Weight: 90.44
Physical Form: Flake/Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 180-200° dec.
Merck Reference: 14,8600
UN No.: 1496
MDL No.: MFCD00003478
Fórmula:
ClNaO₂ Peso Molecular: 90.44 g/mol Ponto de ebulição: 112 Ponto de Fusão: 180…200 °C (decomposição) Densidade: 1.28 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003478 Número CAS: 7758-19-2 EINECS: 231-836-6 UN: 1496 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,8600 |