Print…
Clorito de sódio 80% não estabilizado, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
223230050 223235000 223230025 223230100
ACRO223230050EA 29.6 EUR
ACRO223230050 ACRO223235000 ACRO223230025 ACRO223230100
Clorito de sódio 80% não estabilizado, puro
Clorito de sódio
Fórmula: ClNaO₂
Ponto de ebulição: 112 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 180…200 °C (decomposição)
Densidade: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003478
Número CAS: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6
UN: 1496
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08672
Encomendar
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥75 %