Print…
Cloreto de sódio 99, reagent
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
S9625-10KG S9625-1KG S9625-5KG
S9625-10KGEA 236.95 EUR
S9625-10KG S9625-1KG S9625-5KG
Cloreto de sódio 99, reagent
Cloreto de Sódio
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: NaCl
Peso Molecular: 58.44 g/mol
Ponto de ebulição: 1.465 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 800 °C
Densidade: 2.160 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Encomendar
Appearance complying
Assay (argentometric) 99.5 - 100.5 %
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying