Print…
Cloreto de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
450006-25G 450006-5G
SIAL450006-25GEA 410 EUR
SIAL450006-25G SIAL450006-5G
Cloreto de sódio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Ponto de ebulição: 1413 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 801 °C
Densidade: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599