Print…
Cloreto de lítio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
449881-10G 449881-50G
SIAL449881-10GEA 105 EUR
SIAL449881-10G SIAL449881-50G
Cloreto de lítio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de lítio
Fórmula: LiCl
Peso Molecular: 42.39 g/mol
Ponto de ebulição: 1382
Ponto de Fusão: 614
Densidade: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011078
Número CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550