Print…
Cloreto de lítio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
429457-25G 429457-5G
SIAL429457-25GEA 334 EUR
SIAL429457-25G SIAL429457-5G
Cloreto de lítio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de lítio
Fórmula: LiCl
Peso Molecular: 42.39 g/mol
Ponto de ebulição: 1382
Ponto de Fusão: 614
Densidade: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011078
Número CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550