Print…
Cloreto de lítio 99%, grau de reagente
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
213233-100G 213233-2KG
213233-100GEA 50.31 EUR
213233-100G 213233-2KG
Cloreto de lítio 99%, grau de reagente
Cloreto de lítio
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: LiCl
Ponto de ebulição: 1,360 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 605 °C
Densidade: 2,07 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011078
Número CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Encomendar
Assay 98.5 - 101.5 %