Cloreto de lítio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
203637-100G
203637-10G
203637-50G
SIAL203637-100GEA
722
EUR
SIAL203637-100G
SIAL203637-10G
SIAL203637-50G
Cloreto de lítio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de lítio
Fórmula:
LiCl Peso Molecular: 42.39 g/mol Ponto de ebulição: 1382 Ponto de Fusão: 614 Densidade: 2.07 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011078 Número CAS: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 13,05550 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...